Bouts mâles
Bouts mâles
StopCock straight-through, Inflowing side: 3/4" outer thread, 3/4" inner thread cap nut/outflowing side: 3/4" outer thread, 3/4" inner thread cap nut
N° de catalogue 216-0940
Fournisseur:   BURKLE
Bouts mâles
N° de catalogue 216-0940
Fournisseur:  BURKLE
Bouts mâles
Bouts mâles
StopCock straight-through, Inflowing side: 3/4" outer thread, 3/4" inner thread cap nut/outflowing side: 3/4" outer thread, 3/4" inner thread cap nut
Prix
41,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pièces en contact avec les milieux de culture en PP, PE et PTFE.
  • Fermeture imperméable pour une étanchéité parfaite
  • Utilisation simple
  • Avec un écrou borgne de raccord
Le bout mâle convient à tous les conteneurs avec raccord fileté R¾". Les adaptateurs de filetage facilitent la connexion aux bouts mâles de la quasi-totalité des conteneurs. Résiste à des pressions jusqu'à 2 bar à 20 °C (sans bague et support pour vidange). Angle de vidange et bec verseur rotatif anti-gouttes. Avec bec verseur conique pour flacons à col étroit d'un diamètre compris entre 6 et 8 mm.
Ne conviennent pas aux substances en cours de solidification.
Documents
Spécifications
  • Filetage:
    Inflowing side: 3/4" outer thread, 3/4" inner thread cap nut/outflowing side: 3/4" outer thread, 3/4" inner thread cap nut
  • Désignation:
    StopCock straight-through
  • Seq:
    06