Pipettes sérum
Serum pipettes, graduated, 2,5 ml, 153 mm, +, 800 pièces/carton, emballage individuel
N° de catalogue GREI612361
Aller à :
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
Product Details & Documents
These pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Spécifications
- Emballage:800 pièces/carton, emballage individuel
- Stérile:+
- Capacité:2,5 ml
- Désignation:Serum pipettes, graduated
- Longueur:153 mm
- Seq:19