Seed testing papers, Munktell
39/N, 580×580 mm
N° de catalogue 512-6221
Fournisseur:   Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
N° de catalogue 512-6221
Fournisseur:  Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
Seed testing papers, Munktell
39/N, 580×580 mm
Prix
332,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
Spécifications
  • N°:
    39/N
  • Seq:
    05
  • Taille:
    580×580 mm
  • Cat. No.:
    512-6221
  • Rétention de particules:
    >20 µm
  • Poids:
    180 g/m²
  • Vitesse de filtration:
    40 s (Herzberg)
  • Teneur en cendre:
    -
  • Hauteur d'absorption:
    -