Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Trays, general purpose

Trays, general purpose

4500 ml, 266×366×55 mm
N° de catalogue 216-0810
Fournisseur:   SciLabware
Trays, general purpose
N° de catalogue 216-0810
Fournisseur:  SciLabware
Trays, general purpose
Trays, general purpose

4500 ml, 266×366×55 mm

Prix
246,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 ST
Product Details & Documents

PYREX®, borosilicate glass.

  • Chemically resistant
  • Can be autoclaved and used in microwave ovens
  • With handles

Ideal for numerous applications, drying powders and crystals, staining and development, collection of drips and spills from solutions bottles, gel electrophoresis, paper chromatography and dissection work.

Spécifications
  • Capacité:
    4500 ml
  • Seq:
    04
  • l×p×h:
    266×366×55 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.