Objectives for CKX53
Objectives for CKX53
Objectif plan achromatique, Ph 10×/0,25, 10,5 mm
N° de catalogue OLYMN1216200
Objectives for CKX53
N° de catalogue OLYMN1216200
Fournisseur:  
Objectives for CKX53
Objectives for CKX53
Objectif plan achromatique, Ph 10×/0,25, 10,5 mm
Arrêté
Product Details & Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    Ph 10×/0,25
  • Désignation:
    Objectif plan achromatique
  • Seq:
    111
  • Distance de travail:
    10,5 mm