Camera adapters
Adaptateur pour caméra, 60N-C 2/3, 1,6 cm
N° de catalogue ZEIS4261130000000
Fournisseur:   ZEISS
Camera adapters
N° de catalogue ZEIS4261130000000
Fournisseur:  ZEISS
Camera adapters
Adaptateur pour caméra, 60N-C 2/3, 1,6 cm
Prix
647,42 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Adaptateur pour caméra, 60N-C 2/3, 1,6 cm
  • Seq:
    15