ContactUsLinkComponent
Sachet LDPE Precision Clean II, transparent, epaisseur : 150µm , dimensions : (254 x 305 mm), fabrication en salle blanche de classe 10 / ISO 4 , niveau de propreté 100 selon KSC-C-123H et IEST-STD-CC1246D 1 * 500 Pce
N° de catalogue FISH10206
Fournisseur:  FISHER CONTAINER
Sachet LDPE Precision Clean II, transparent, epaisseur : 150µm , dimensions : (254 x 305 mm), fabrication en salle blanche de classe 10 / ISO 4 , niveau de propreté 100 selon KSC-C-123H et IEST-STD-CC1246D 1 * 500 Pce
N° de catalogue FISH10206
Fournisseur:  FISHER CONTAINER
Frequently Bought Together