Plateaux
Rectangulaires, 804 ml, - mm, 135×203×40 mm
N° de catalogue 216-1565
Fournisseur:   Novelis
Plateaux
N° de catalogue 216-1565
Fournisseur:  Novelis
Plateaux
Plateaux
Rectangulaires, 804 ml, - mm, 135×203×40 mm
Prix
1 110,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
En aluminium.
  • Sans huile
  • Recyclables
Plateaux multi-usages pour un large éventail d'applications.
Spécifications
  • Ø ext.:
    - mm
  • Capacité:
    804 ml
  • Désignation:
    Rectangulaires
  • Seq:
    07
  • l×p×h:
    135×203×40 mm