Accessoires
Base fermée 900×520 mm, avec savon, égouttoir amovible et panneau de montage, Unités de lavage pour verrerie
N° de catalogue 141-0647
Aller à :
Arrêté
Product Details & Documents
- Pour paniers inférieurs et supérieurs
- Avec perforations de 7×7 mm
- En acier inoxydable
Spécifications
- Désignation:Base fermée 900×520 mm, avec savon, égouttoir amovible et panneau de montage
- Seq:06
- Pour:Unités de lavage pour verrerie