Cryoboîtes, Arctic Square™
Cryoboîtes, Arctic Square™
100 (10×10), Vial size up 2,0 ml, bleu, 12,5 mm, 133×133×53 mm
N° de catalogue 479-4048
Fournisseur:   HEATHROW
Cryoboîtes, Arctic Square™
N° de catalogue 479-4048
Fournisseur:  HEATHROW
Cryoboîtes, Arctic Square™
Cryoboîtes, Arctic Square™
100 (10×10), Vial size up 2,0 ml, bleu, 12,5 mm, 133×133×53 mm
Prix
80,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 ST
Product Details & Documents
En PC, autoclavable.
  • The forward-sloped base and high-contrast, imprinted indexing on the transparent lid ensure quick visual orientation
  • All boxes include vent and drainage holes and are stackable
  • Alphanumeric identification on the lid
Permettent un stockage sécurisé répété de flacons de −196 à +121 °C dans des congélateurs mécaniques ou dans de l'azote liquide. De conception pour faciliter l'accès et l'identification des échantillons. Le couvercle à charnière avec arrêt évite que la boîte ne bascule si l'utilisateur la prend par le couvercle (le couvercle de la boîte 5×5 ne possède pas de charnière).
Documents
Spécifications
  • Compartiments:
    100 (10×10)
  • Pour:
    Vial size up 2,0 ml
  • l×p×h ext.:
    133×133×53 mm
  • Couleur:
    bleu
  • Seq:
    03
  • Ø orifice:
    12,5 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.