Cryoboîtes, Arctic Square™
Cryoboîtes, Arctic Square™
81 (9×9), Vial size up 2,0 ml, assortiment, 12,5 mm, 133×133×53 mm
N° de catalogue 479-4050
Fournisseur:   HEATHROW
Cryoboîtes, Arctic Square™
N° de catalogue 479-4050
Fournisseur:  HEATHROW
Cryoboîtes, Arctic Square™
Cryoboîtes, Arctic Square™
81 (9×9), Vial size up 2,0 ml, assortiment, 12,5 mm, 133×133×53 mm
Prix
80,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 ST
Product Details & Documents
En PC, autoclavable.
  • The forward-sloped base and high-contrast, imprinted indexing on the transparent lid ensure quick visual orientation
  • All boxes include vent and drainage holes and are stackable
  • Alphanumeric identification on the lid
Permettent un stockage sécurisé répété de flacons de −196 à +121 °C dans des congélateurs mécaniques ou dans de l'azote liquide. De conception pour faciliter l'accès et l'identification des échantillons. Le couvercle à charnière avec arrêt évite que la boîte ne bascule si l'utilisateur la prend par le couvercle (le couvercle de la boîte 5×5 ne possède pas de charnière).
Documents
Spécifications
  • Compartiments:
    81 (9×9)
  • Pour:
    Vial size up 2,0 ml
  • l×p×h ext.:
    133×133×53 mm
  • Couleur:
    assortiment
  • Seq:
    02
  • Ø orifice:
    12,5 mm