Reference electrodes, ScienceLine
Électrode de référence unique, ScienceLine, avec système à double électrolyte, cône standard NS 14,5, système de référence Ag/AgCl, B 3920+ Ag/AgCl, 0 - 14, −5...+100 °C, Verre, KCl 3 mol/l, Joint rodé, 10×103 mm
N° de catalogue SCOI1070075
Fournisseur:   SI Analytics
Reference electrodes, ScienceLine
N° de catalogue SCOI1070075
Fournisseur:  SI Analytics
Reference electrodes, ScienceLine
Reference electrodes, ScienceLine
Électrode de référence unique, ScienceLine, avec système à double électrolyte, cône standard NS 14,5, système de référence Ag/AgCl, B 3920+ Ag/AgCl, 0 - 14, −5...+100 °C, Verre, KCl 3 mol/l, Joint rodé, 10×103 mm
Prix
449,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Reference electrodes with glass shaft.
Spécifications
  • Ø×L:
    10×103 mm
  • Type:
    B 3920+ Ag/AgCl
  • Désignation:
    Électrode de référence unique, ScienceLine, avec système à double électrolyte, cône standard NS 14,5, système de référence Ag/AgCl
  • Matière:
    Verre
  • Membrane:
    Joint rodé
  • Électrolyte:
    KCl 3 mol/l
  • Température:
    −5...+100 °C
  • pH:
    0 - 14