Accessoires
Accessoires
Sacs poubelle transparents irradiés aux rayons gamma, PE-BD/nylon, s'adaptent aux seaux de série B-7 (pour des environnements contrôlés, à utiliser pour le transport de produits et la mise au rebut de déchets) : 787,4 × 482,6 mm
N° de catalogue 141-0091
   Waste Reducing
Fournisseur:   MICRONOVA
Accessoires
N° de catalogue 141-0091
Fournisseur:  MICRONOVA
   Waste Reducing
Accessoires
Accessoires
Sacs poubelle transparents irradiés aux rayons gamma, PE-BD/nylon, s'adaptent aux seaux de série B-7 (pour des environnements contrôlés, à utiliser pour le transport de produits et la mise au rebut de déchets) : 787,4 × 482,6 mm
Prix
263,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 24 ST
Spécifications
  • Désignation:
    Sacs poubelle transparents irradiés aux rayons gamma, PE-BD/nylon, s'adaptent aux seaux de série B-7 (pour des environnements contrôlés, à utiliser pour le transport de produits et la mise au rebut de déchets) : 787,4 × 482,6 mm
  • Seq:
    13
  • Cat. No.:
    141-0091
  • Environmentally Preferable:
    Waste Reducing