Boiling baths, Precisterm
6000386, Max. 200 °C, 5 L, 1110 W, 300×140×150 mm, 370×270×200 mm, 6 kg
N° de catalogue SELE6000386
Fournisseur:   SELECTA
Boiling baths, Precisterm
N° de catalogue SELE6000386
Fournisseur:  SELECTA
Boiling baths, Precisterm
Boiling baths, Precisterm
6000386, Max. 200 °C, 5 L, 1110 W, 300×140×150 mm, 370×270×200 mm, 6 kg
Prix
570,06 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double skinned AISI 310 stainless steel tank with an exterior case of AISI 304 stainless steel. The heating elements embedded in INCOLOY heat and corrosion resistant stainless steel.
  • Illuminated mains power switch
  • Hydraulic thermostat temperature control, synchronised with the 'ON' indicator lamp
  • Safety thermostat cut out indicator lamp (DIN 12877.2)
Spécifications
  • Température:
    Max. 200 °C
  • Poids:
    6 kg
  • Capacité:
    5 L
  • Seq:
    03
  • l×p×h:
    370×270×200 mm
  • Bain l×p×h:
    300×140×150 mm
  • Puissance:
    1110 W
  • Type:
    6000386
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • SELE6001603
    Flat lid with concentric reduction rings, 12 places
    45 L bath
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 376,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • SELE6003232
    Flat lid with concentric reduction rings, 2 places
    5 L bath
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 111,71 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • SELE6003234
    Flat lid with concentric reduction rings, 4 places
    12 L bath
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Pce - 164,89 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • SELE6003236
    Flat lid with concentric reduction rings, 6 places
    20 L bath
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 188,41 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • SELE6000712
    Gabled stainless steel lid with thermometer positioning hole
    20 L bath
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Pce - 206,54 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • SELE6000714
    Gabled stainless steel lid with thermometer positioning hole
    45 L bath
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 345,29 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • SELE6000711
    Gabled stainless steel lid with thermometer positioning hole
    12 L bath
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 166,93 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • SELE6000710
    Gabled stainless steel lid with thermometer positioning hole
    5 L bath
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Pce - 142,20 €