Cavity slides
Cavity slides, incolore, 1, 1,5 mm
Catalog # HECH42410010
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
Lames de microscopie à cavités.
- Bords rodés
- Fabrication en verre transparent
Adaptées aux applications de coloration en microscopie.
Specifications
- Nb de puits:1
- Couleur:incolore
- Désignation:Cavity slides
- Seq:01
- Épaisseur:1,5 mm
- Cat. No.:HECH42410010