Sondes de précision
Sondes de précision
Pointed PT1000 probe with 1500 mm red silicone cable, TPX 400-40, 3×120 mm
N° de catalogue EBRO1341-4168
Fournisseur:   EBRO
Sondes de précision
N° de catalogue EBRO1341-4168
Fournisseur:  EBRO
Sondes de précision
Sondes de précision
Pointed PT1000 probe with 1500 mm red silicone cable, TPX 400-40, 3×120 mm
Prix
141,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Pointed PT1000 probe with 1500 mm red silicone cable, TPX 400-40
  • Seq:
    10
  • Ø×L:
    3×120 mm