Solution de décontamination, DNA-ExitusPlus™
DNA-ExitusPlus™, recharge, 2,5 L
Fournisseur: PanReac AppliChem
Solution de décontamination, DNA-ExitusPlus™
N° de catalogue A7089.2500RF
Fournisseur: PanReac AppliChem
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Solution pour l'élimination de la contamination par ADN des surfaces. Convient au nettoyage de l'équipement et des stations de travail PCR, de l'équipement d'électrophorèse, ainsi que des pipettes et des tubes de réaction, par exemple.
- Composants biodégradables et non toxiques pour l'homme
- Ne contient pas d'acides minéraux agressifs ni de substances alcalines
- Aucun solvant organique ni composant volatil
- Fournie sous la forme de pulvérisateurs ou de recharges (RF)
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotApplichem Lifescience Effective DNA and RNA Decontamination in One DNA RNA-ExitusPlusTM Applichem Lifescience ExitusPlus™ – Effective Solution – Effective Decontamination Applichem Lifescience Products for the Investigation of COVID-19 Applichem Lifescience Products Supporting your Work Against COVID-19
Product Literature
Nucleic Acid Decontamination with DNA-ExitusPlus™ Technology Nucleic acid decontamination with DNA-ExitusPlus
Nucleic Acid Decontamination with DNA RNA-ExitusPlusTM
Additional Product Details
TDS DNA and RNA ExitusPlus™
Datasheet
Spécifications
Spécifications
- Cdt:2,5 L
- Désignation:DNA-ExitusPlus™, recharge
- Cat. No.:A7089.2500RF
- Température de stockage:Ambient