pH Electrodes, SenTix®
pH Electrodes, SenTix®
Électrode pH SenTix® MIC-B, SenTix® MIC-B, 0 - 14, –5...+100 °C, Verre, KCl 3 mol/l, sans Ag+, 3×96 mm, BNC, câble fixe de 1 m, Petits échantillons
Catalog # 662-1872
Supplier:   WTW
pH Electrodes, SenTix®
Catalog # 662-1872
Supplier:  WTW
pH Electrodes, SenTix®
pH Electrodes, SenTix®
Électrode pH SenTix® MIC-B, SenTix® MIC-B, 0 - 14, –5...+100 °C, Verre, KCl 3 mol/l, sans Ag+, 3×96 mm, BNC, câble fixe de 1 m, Petits échantillons
Price
501,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces électrodes de pH testées et éprouvées sont faciles à utiliser et offrent une haute qualité et une précision élevée.
  • Electrodes with gel electrolyte and a plastic body are robust and shock-proof, the membrane glass is safeguarded by a protective shield
  • Electrodes with liquid electrolyte: Capillary-effect of the platinum wire guarantees constant outflow and prevents contamination by precipitates or even dirt
  • SenTix® HW and HWS electrodes: Electrolyte flow speed can be adjusted for optimal use
La membrane optimisée en verre garantit une mesure rapide, même à basse température. Le couvercle de l'orifice de remplissage simple d'utilisation évite toute fuite d'électrolytes pendant le stockage.
* Sonde de température intégrée (NTC 30 KOhm).
Specifications
  • Connexion:
    BNC, câble fixe de 1 m
  • Ø×L:
    3×96 mm
  • Pour:
    Petits échantillons
  • Type:
    SenTix® MIC-B
  • Désignation:
    Électrode pH SenTix® MIC-B
  • Matière:
    Verre
  • Seq:
    39
  • Électrolyte:
    KCl 3 mol/l, sans Ag+
  • Température:
    –5...+100 °C
  • pH:
    0 - 14
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 662-1326
    Câble, 3 m, avec fiche S7/DIN
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 92,70 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 662-1327
    Câble, 1 m, avec fiche S7/BNC
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 66,70 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 662-1425
    Câble, 1 m, avec fiche S7/DIN
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 62,20 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • WTWA109735
    Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrode
    Log in for availability
    1 * 250 mL - 59,90 €