Capteurs
Stainless steel temperature sensor, DIN 45322, PT 1000.60, −20...+350 °C, 3×230 mm
N° de catalogue 442-0584
Fournisseur: IKA
Aller à :
Product Details & Documents
For use with RCT basic, RET basic and C-MAG HS digital series.
PT1000 (DIN IEC 751 Class A)
Spécifications
- Plage de mesure:−20...+350 °C
- Désignation:Stainless steel temperature sensor, DIN 45322
- Seq:01
- Type:PT 1000.60
- Ø×L:3×230 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



