Tubes d'extraction, Mojonnier
Tube d'extraction, Mojonnier, avec ampoule ronde
N° de catalogue 614-0186
Fournisseur: GERBER FUNKE
Aller à :
Product Details & Documents
Selon la méthode de Mojonnier. Avec bouchon en liège.
Documents
GERB3871_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Désignation:Tube d'extraction, Mojonnier, avec ampoule ronde
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 614-0188Bouchon en liège pour tube d'extraction, méthode de MojonnierConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 0,40 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 614-0189Support en bois pour 12 tubes d'extraction selon la méthode de MojonnierConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 86,90 €