Reference electrodes
Électrode de référence, système de référence Ag/AgCl, B 1491 HD, +5...+135 °C, Verre, KCI 3 mol/l, Céramique, 12×170 mm, Raccord de connexion à vis
Catalog # SCOI285111504
Supplier: SI Analytics
Jump to:
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Specifications
- Connexion:Raccord de connexion à vis
- Ø×L:12×170 mm
- Type:B 1491 HD
- Désignation:Électrode de référence, système de référence Ag/AgCl
- Matière:Verre
- Membrane:Céramique
- Électrolyte:KCI 3 mol/l
- Température:+5...+135 °C