Pelles, PharmaScoop
750 ml, 210 mm, 95 mm
N° de catalogue 300-0149
Fournisseur: BURKLE
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable V4A (1.4401). La pelle PharmaScoop a été développée pour répondre aux exigences élevées de l'industrie pharmaceutique, comme décrit par exemple par les prescriptions de la FDA.
- Conforme BPF
- Poli haute brillance
- Sans angles vifs, rainures ou stries dans lesquels des débris d'échantillons pourraient se coincer et falsifier le résultats des prélèvements suivants
La pelle répond à toutes les exigences pour une production et un prélèvement conformes aux BPF.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotBURK5324-0013_TDS_EN BURK5324-0014_TDS_EN BURK5324-0018_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Ø:95 mm
- Capacité:750 ml
- Longueur:210 mm
- Seq:05