Demeter pipettes
Demeter pipettes
1,1 ml, 1/1,1 ml, ±0,05/0,005 ml, 250 mm
N° de catalogue HECH42574001
Demeter pipettes
N° de catalogue HECH42574001
Demeter pipettes
Demeter pipettes
1,1 ml, 1/1,1 ml, ±0,05/0,005 ml, 250 mm
Prix
9,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diluting pipettes, soda glass, with ring marks.
  • Fused amber graduation 'ASSISTENT-PERMANENT'
  • Calibrated for blowing out up to 1 ml
  • Other marks are calibrated to delivery ('EX')
 : DIN 12838, DIN 12839
Spécifications
  • Capacité:
    1,1 ml
  • Longueur:
    250 mm
  • Division:
    1/1,1 ml
  • Tolérance:
    ±0,05/0,005 ml