Refroidisseurs à circulation, séries FL
Refroidisseurs à circulation, séries FL
FL1701, −20...+40 °C, ±0,5 °C, 1,7; 1,1; 0,85 kW, 12 - 17 l, 500×760×640 mm
N° de catalogue 461-3468
   Water Efficient|Energy Efficient
Fournisseur:   JULABO GmbH
Refroidisseurs à circulation, séries FL
N° de catalogue 461-3468
Fournisseur:  JULABO GmbH
   Water Efficient|Energy Efficient
Refroidisseurs à circulation, séries FL
Refroidisseurs à circulation, séries FL
FL1701, −20...+40 °C, ±0,5 °C, 1,7; 1,1; 0,85 kW, 12 - 17 l, 500×760×640 mm
Prix
7 630,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Des refroidisseurs compacts et ergonomiques, équipés de réservoirs grands volumes en acier inoxydable. Les modèles peuvent être à refroidissement par air ou par eau. Les applications incluent une utilisation avec des évaporateurs rotatifs, des autoclaves et des réacteurs ainsi que le refroidissement en laboratoire de routine. Toutes les unités sont équipées d'un affichage LED de la température de consigne/réelle, intégré à un clavier protégé contre les éclaboussures, et de poignées encastrées incorporées dans le boîtier pour un déplacement aisé. Un plateau à charnière sert de compartiment pour le manuel d'utilisation ou autres documents. La grille d'aération amovible permet de nettoyer facilement le condenseur. Les fentes d'aération sont situées à l'avant et à l'arrière, ce qui permet de placer les unités directement côte à côte. Les modèles allant du FL2503 au FLW11006 disposent d'une fonction d'avertissement préventif, intégrée au contrôle du capteur, pour prévenir que le condenseur est sale; ils sont également dotés d'une fonction 'BlackBox' de diagnostics en ligne.
  • Plage de température comprise entre –20 et +40 °C, le contrôleur PID permet une stabilité de la température de ±0,5 °C
  • Les unités se remplissent par le haut, sont munies d'un couvercle de protection articulé et équipées d'un indicateur de niveau très lisible
  • Les modèles offrant une pression de pompe de >1 bar affichent cette dernière sur une jauge et disposent d'une dérivation permettant de régler la capacité de la pompe
  • Alarmes visuelles et sonores de faible niveau de liquide
  • L'interface RS232 et la sortie d'alarme analogique sont situées sur le panneau frontal, pour être faciles d'accès
Débit max. / pression max.:
FL_00 : 15 l/min, pression de 350 mbar
FL_01 : 23 l/min, pression de 1000 mbar
FL_03 : 40 l/min, pression de 500 à 3000 mbar
FL_06 : 60 l/min, pression de 500 à 6000 mbar
Max. flow rate / max. pressure:
FL_00: 15 l/min, 350 mbar pressure
FL_01: 23 l/min, 1000 mbar pressure
FL_03: 40 l/min, 500 - 3000 mbar pressure
Certifications: Classe de protection IP selon la norme CEI529 : IP 21.
Livraison: Supplied with two barbed fittings for 8 and 12 mm internal bore tubing. Water, water-glycol mixture and Julabo Thermal bath fluid are recommended for these units. Please note units FL4003, FL4006, FLW4003, FLW4006, FL7006, FL11006, FL20006, FLW7006, FLW11006 and FLW20006 require a three-phase power supply.
Attention: Remarque : capacité de refroidissement à 20, 0, –10 °C
Spécifications
  • Plage de température:
    −20...+40 °C
  • Capacité:
    12 - 17 l
  • l×p×h:
    500×760×640 mm
  • Capacité de refroidissement:
    1,7; 1,1; 0,85 kW
  • Précision de temp.:
    ±0,5 °C
  • Type:
    FL1701
  • Cat. No.:
    461-3468
  • Environmentally Preferable:
    Water Efficient|Energy Efficient
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8890045
    2 adaptateurs, femelle G 1 ¼" à fixation cannelée pour tubes de ¾" Ø interne
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 197,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8890046
    2 adaptateurs, femelle G 1 ¼" à fixation cannelée pour tubes de 1" Ø interne
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 197,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8890047
    2 adaptateurs, femelle G ¾" à mâle NPT ½"
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 132,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8890044
    2 adaptateurs, femelle G 1 ¼" à fixation cannelée pour tubes de ½" Ø interne
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 197,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8890043
    2 adaptateurs, femelle G ¾" à fixation cannelée pour tubes de ¾" Ø interne
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 119,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8890041
    2 adaptateurs, femelle G 1 ¼" à mâle M16×1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 186,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8890042
    2 adaptateurs, femelle G ¾" à fixation cannelée pour tubes de ½" Ø interne
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 119,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8890040
    2 adaptateurs, femelle G ¾" à mâle NPT M16×1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 132,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8890051
    2 adaptateurs, femelle G 1 ¼" à mâle NPT 1"
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 205,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8890050
    2 adaptateurs, femelle G 1 ¼" à mâle NPT ¾"
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 205,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8890049
    2 adaptateurs, femelle G 1 ¼" à mâle NPT ½"
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 205,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8890048
    2 adaptateurs, femelle G ¾" à mâle NPT ¾"
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 181,00 €