Cryothermostats à circulation, série CF
Cryothermostats à circulation, série CF
CF40, -40...+150 °C, ±0,03 °C, 2 kW, 0,47; 0,4; 0,28; 0,12 kW, 5,5 l, 280×460×460 mm
N° de catalogue 461-3462
   Water Efficient
Fournisseur:   JULABO GmbH
Cryothermostats à circulation, série CF
N° de catalogue 461-3462
Fournisseur:  JULABO GmbH
   Water Efficient
Cryothermostats à circulation, série CF
Cryothermostats à circulation, série CF
CF40, -40...+150 °C, ±0,03 °C, 2 kW, 0,47; 0,4; 0,28; 0,12 kW, 5,5 l, 280×460×460 mm
Prix
6 630,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces cryothermostats à circulation compacts sont utilisables sur une paillasse ou dans une hotte et sont, particulièrement adaptés au contrôle de la température d'appareils de distillation ou de mini-installations. Les quatre modèles sont équipés de raccords de pompe pour des applications de mise en température externe et d'une ouverture de bain pour le contrôle de la température de petits objets placés directement dans la cuve. Utilisables jusqu'à une température ambiante maximale de +40 °C.
Les modèles CF30/CF40 sont particulièrement adaptés à des applications de routine:
Températures de fonctionnement jusqu'à +150 °C avec pompe refoulante
Clavier protégé contre les éclaboussures
Affichage LED de la température avec contrôle de température PID précis
Interface RS232 pour la connexion d'un PC
CF31 et CF41 sont adaptés aux applications exigeantes. Leurs fonctionnalités sont identiques à celles des CF30 et CF40 auxquelles s'ajoutent les fonctionnalités supplémentaires suivantes :
Températures de fonctionnement pouvant atteindre +200 °C avec une pompe de pression et d'aspiration puissante et réglable par voie électronique
Ecran VFD lumineux et LCD interactif avec un guide d'utilisation
Système ICC pour un contrôle intelligent et automatique des températures en cascade et fonctions de contrôle des températures TCF
Interface RS232/RS485 pour une connexion au PC et à la sonde PT100 externe
Programmateur intégré avec des étapes de programme 6x60, un calibrage en 3 points et système d'alarme anticipé lorsque le niveau de liquide est trop bas.
Débit max. / pression max. de la pompe:
CF30, CF40: 15 l/min, 350 mbar (refoulement)
CF31, CF41: 22-26 l/min, 400-700 mbars (refoulement), 200-400 mbar (aspiration) (avec réglage électronique de la capacité de pompe).
Max. flow rate / max. pressure:
CF30, CF40: 15 l/min, 350 mbar pressure
 : Fourni avec raccords cannelés. Un module électronique avec connexions analogiques est disponible en option pour les modèles CF31 et CF41.
 : Remarque: Capacité de refroidissement à +20; 0; -20 et -30 °C
 : Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Documents
Spécifications
  • Puissance de chauffe:
    2 kW
  • Plage de température:
    -40...+150 °C
  • Capacité:
    5,5 l
  • l×p×h:
    280×460×460 mm
  • Capacité de refroidissement:
    0,47; 0,4; 0,28; 0,12 kW
  • Précision de temp.:
    ±0,03 °C
  • Type:
    CF40
  • Cat. No.:
    461-3462
  • Environmentally Preferable:
    Water Efficient
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Tube Ø int.
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8930008
    Tuyaux en chloroprène, température de fonctionnement de –20 à +120 °C
    8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 m - 22,10 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8970481
    Pinces pour tuyaux CR® Ø int. de (10/12 mm) et tube renforcé (8 mm), taille 2
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 23,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8970482
    Pinces pour tuyaux pour tube renforcé (Ø int. 12 mm), taille 3
    -
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 24,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8890013
    2 adaptateurs, femelle M16×1 à tube 1/2"
    CF, HE
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 104,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8981013
    Sonde PT100 en acier inoxydable/recouverte de PTFE avec câble de 3 m, 600×6 mm
    CF31, CF41, F25-HE, F25-HL, F25-ME
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 691,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8970444
    Adapter for metal tubing M10x1 to M16x1
    CF30, CF31, CF40, CF41
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 49,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8970445
    2 barbed fittings for tubing 12 mm ID
    CF30, CF31, CF40, CF41
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 48,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8970456
    Vanne d'arrêt pour circuit en boucle, M16×1, –30...+90 °C
    CF30, CF31, CF40, CF41
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 112,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 461-3998
    Sonde PT100 en acier inoxydable avec câble de 1,5 m, 300×6 mm
    CF31, CF41, F25-HE, F25-HL, F25-ME
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 405,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8970443
    Adaptateur, mâle M16×1 à mâle M16×1
    HE, HL, SL, CF, PLUS, Magnum
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 47,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8981015
    Sonde PT100 en acier inoxydable/recouverte de PTFE avec câble de 3 m, 300×6 mm
    CF31, CF41, F25-HE, F25-HL, F25-ME
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 682,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • JULA8890010
    2 adaptateurs, mâle M16x1 à femelle NPT ¼"
    HE, HL, SL, CF
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 105,00 €