Cartouches d'extraction
Cartouches d'extraction
46×130 mm
N° de catalogue 537-0010
Fournisseur:   PRAT DUMAS
Cartouches d'extraction
N° de catalogue 537-0010
Fournisseur:  PRAT DUMAS
Cartouches d'extraction
Cartouches d'extraction
46×130 mm
Prix
198,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 ST
Product Details & Documents
En cellulose de coton pur
  • Neutre et sans graisse
  • Moulées d'une seule pièce, très résistantes
Utilisées lors de l'extraction pour analyse des boues, des bitumes, des denrées alimentaires et dans divers appareils de contrôle de poussières
Spécifications
  • Ø int.×h:
    46×130 mm