Cartouches d'extraction
41×150 mm
  537-0009
 :   PRAT DUMAS
Cartouches d'extraction
  537-0009
Cartouches d'extraction
Cartouches d'extraction
41×150 mm
179,00 €
1 * 25 ST
En cellulose de coton pur
  • Neutre et sans graisse
  • Moulées d'une seule pièce, très résistantes
Utilisées lors de l'extraction pour analyse des boues, des bitumes, des denrées alimentaires et dans divers appareils de contrôle de poussières
  • Ø int.×h:
    41×150 mm