Cartouches d'extraction
Cartouches d'extraction
58×170 mm
Catalogus # 537-0012
Leverancier:   PRAT DUMAS
Cartouches d'extraction
Catalogus # 537-0012
Leverancier:  PRAT DUMAS
Cartouches d'extraction
Cartouches d'extraction
58×170 mm
Price
434,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 ST
Product Details & Documents
En cellulose de coton pur
  • Neutre et sans graisse
  • Moulées d'une seule pièce, très résistantes
Utilisées lors de l'extraction pour analyse des boues, des bitumes, des denrées alimentaires et dans divers appareils de contrôle de poussières
Specificaties
  • Ø int.×h:
    58×170 mm