Foret à glace
Foret à glace
Ice borer, 200 mm, Inner/outer: 16/21 mm
N° de catalogue 312-0072
Fournisseur:   BURKLE
Foret à glace
N° de catalogue 312-0072
Fournisseur:  BURKLE
Foret à glace
Foret à glace
Ice borer, 200 mm, Inner/outer: 16/21 mm
Prix
538,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Echantillonneur pour produits surgelés dans le secteur agroalimentaire et celui des articles de luxe, ainsi que pour les substances semi-solides. Le foret creux, très robuste, incise rapidement l'échantillon grâce à sa couronne de sciage acérée. Il est ainsi possible de prélever un échantillon cylindrique (échantillon transversal).
  • Acier inoxydable AISI 316L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571)
  • Stérilisable
  • Echantillon transversal
Le foret à glace peut être fixé sur une perceuse commerciale classique. La couronne fore rapidement et facilement le produit surgelé jusqu'à la profondeur souhaitée. Il est ainsi possible de prélever un échantillon représentatif de toutes les couches du produit surgelé sans avoir à fournir de grands efforts. Les échantillons peuvent être prélevés à des profondeurs atteignant 100 ou 200 mm, selon le modèle. L'éjecteur permet de déloger aisément l'échantillon de la tête de forage.
Le foret est stérilisable et convient à une utilisation impliquant des denrées alimentaires. Il est idéal pour le contrôle qualité dans l'industrie agroalimentaire et fourragère et convient également au prélèvement de viande congelée pour des inspections. D'autres substances surgelées telles que les liquides congelés peuvent aussi être facilement prélevées.
Livraison: Ensemble complet avec étui.
Documents
Spécifications
  • Ø:
    Inner/outer: 16/21 mm
  • Profondeur d'immersion:
    200 mm
  • Désignation:
    Ice borer
  • Seq:
    02