Surlunettes, Squale
Anti-UV, anti-buée, anti-rayures, transparent/noir, PC transparent
N° de catalogue 111-0387
Fournisseur: Bollé Safety
Aller à :
Product Details & Documents
Les lunettes de protection (OTG) offrent une excellente protection aux porteurs de lunettes de vue. Livrées avec cordon réglable.
- Branches standard, pas d'ajustement nécessaire
- Oculaires moulés, protections supérieure, inférieure et latérale
- Aération indirecte
Poids: 43 g
Certifications: EN 166, EN 170
Spécifications
- Type:Anti-UV, anti-buée, anti-rayures
- Couleur:transparent/noir
- Oculaires:PC transparent