Objectives for CKX53
Objectif achromatique LC avec correction de 1 mm, Ph 40×/0,55, 2,2 mm
Catalog # OLYMN1477700
Jump to:
Discontinued
Product Details & Documents
Specifications
- Grossissement:Ph 40×/0,55
- Désignation:Objectif achromatique LC avec correction de 1 mm
- Seq:119
- Distance de travail:2,2 mm