Trompe à eau
Trompe à eau
Pompe à eau, avec valve anti- retour, 5751, G 1/2 femelle pour robinet eau
N° de catalogue USBE5751
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Trompe à eau
N° de catalogue USBE5751
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Trompe à eau
Trompe à eau
Pompe à eau, avec valve anti- retour, 5751, G 1/2 femelle pour robinet eau
Prix
94,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Trompe à eau en laiton nickelé.
  • Stable et solide
  • Une olive latérale permet le raccordement à un tuyau à vide d'un diamètre intérieur de 8 mm
  • Disponible avec ou sans valve anti-retour
  • Livrée avec raccordement d'eau pour des tuyaux d'un diamètre intérieur de 14 mm ou boulonnage pour le raccordement à un robinet
  • Manomètre disponible en option pour tous les modèles
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Pompe à eau, avec valve anti- retour, 5751
  • Connexion:
    G 1/2 femelle pour robinet eau
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 181-0121
    Water pump manometer
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 79,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • USBE5741
    Connexion G 1/2 pour pompe à eau
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 27,00 €