Spoon spatulas
210 mm, 29 mm
N° de catalogue USBE3348
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel.
- Double-ended: Spatula and spoon end
- Spoon width: 29 mm
Spécifications
- Longueur:210 mm
- Taille cuillère:29 mm