Spoon spatulas
Spoon spatulas
150 mm, 29 mm
N° de catalogue USBE3346
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Spoon spatulas
N° de catalogue USBE3346
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Spoon spatulas
Spoon spatulas
150 mm, 29 mm
Prix
4,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Double-ended: Spatula and spoon end
  • Spoon width: 29 mm
Spécifications
  • Longueur:
    150 mm
  • Taille cuillère:
    29 mm