Milk butyrometer
Butyromètre à lait, 0 - 6% : 0,1, sans bouchon
709-0142
En verre borosilicaté.
- With or without stopper
Available with a declaration of conformity per batch and type (in German only).
- Désignation:Butyromètre à lait, 0 - 6% : 0,1, sans bouchon
- Seq:01