Accessoires
Unité filtrante Millipak®-200, membrane de 0,22 µm et NPTM 1/4", non stérile, pour éliminer les particules et les bactéries
N° de catalogue MILXMPGL20CB3
Fournisseur: Merck
Aller à :
Product Details & Documents
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Désignation:Unité filtrante Millipak®-200, membrane de 0,22 µm et NPTM 1/4", non stérile, pour éliminer les particules et les bactéries
- Seq:19