Formamide ≥99%
Formamide ≥99%
Flacon verre pour solides, 500 g
N° de catalogue A11076.36
Santé
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Formamide ≥99%
N° de catalogue A11076.36
Numéro CAS:  75-12-7
Formamide ≥99%
Formamide ≥99%
Flacon verre pour solides, 500 g
Numéro CAS:  75-12-7
Prix
46,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 75-12-7 Molecular Formula: CH3NO Formula Weight: 45.04 Flash Point: 150°(302°F) Refractive Index: 1.4475 Odour: Ammonia-like Melting Point: 2° Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 505995 Merck Reference: 14,4237 MDL No.: MFCD00007941
Synonymes:  Carbamaldehyde
  • Numéro CAS:75-12-7
  • Formule:HCONH₂
  • Numéro MDL:MFCD00007941
  • Poids moléculaire:45.04 g/mol
  • Index Merck:14,4237
  • Point d'ébullition:210 °C
  • Point de fusion:2 °C
  • Densité:1,134
  • Point d'éclair:150 °C (302 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-842-0
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 g