Électrodes d'oxydoréduction
Électrode de platine ORP (redox), 0...±2000 mV, Jonction unique, scellée, S7, Époxy, 0...+80 °C, 12×110 mm, Usage général
N° de catalogue CONSSO50X
Fournisseur: CONSORT
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Connexion:S7
- Ø×L:12×110 mm
- Pour:Usage général
- Type:Jonction unique, scellée
- Désignation:Électrode de platine ORP (redox), 0...±2000 mV
- Matière:Époxy
- Température:0...+80 °C