Sack master, à usage unique, SteriWare®
Sack master, à usage unique, SteriWare®
Disposable sack master, PE-HD, 25 mm, 400 mm, +
N° de catalogue 231-3505
Fournisseur:   Sampling Systems
Sack master, à usage unique, SteriWare®
N° de catalogue 231-3505
Fournisseur:  Sampling Systems
Sack master, à usage unique, SteriWare®
Sack master, à usage unique, SteriWare®
Disposable sack master, PE-HD, 25 mm, 400 mm, +
Prix
413,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These disposable sack masters are hygienic single use devices.
Specially designed to take samples through the side of a sack.
 : Individually bagged.
Spécifications
  • Ø:
    25 mm
  • Stérile:
    +
  • Désignation:
    Disposable sack master
  • Longueur:
    400 mm
  • Matière:
    PE-HD
  • Seq:
    01
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    L×l
    Disponibilité
    Prix
  • SAMP8080A-450
    Sachet pur, étanche
    450 ml
    229×114 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST - 454,00 €