Sondes de précision
Pointed PT1000 probe with 600 mm red silicone cable, TPX 400, 3×120 mm
N° de catalogue 620-1399
Fournisseur: EBRO
Aller à :
Product Details & Documents
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Documents
EBRO1341-5416_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Désignation:Pointed PT1000 probe with 600 mm red silicone cable, TPX 400
- Seq:08
- Ø×L:3×120 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



