Solution de décontamination, DNA-ExitusPlus™
Solution de décontamination, DNA-ExitusPlus™
DNA/RNA-ExitusPlus™, flacon pulvérisateur, 100 mL
Catalog # A7089.0100
Supplier:   PanReac AppliChem
Solution de décontamination, DNA-ExitusPlus™
Catalog # A7089.0100
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  
Solution de décontamination, DNA-ExitusPlus™
Solution de décontamination, DNA-ExitusPlus™
DNA/RNA-ExitusPlus™, flacon pulvérisateur, 100 mL
CAS Number:  
Price
54,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Solution pour l'élimination de la contamination par ADN des surfaces. Convient au nettoyage de l'équipement et des stations de travail PCR, de l'équipement d'électrophorèse, ainsi que des pipettes et des tubes de réaction, par exemple.
  • Composants biodégradables et non toxiques pour l'homme
  • Ne contient pas d'acides minéraux agressifs ni de substances alcalines
  • Aucun solvant organique ni composant volatil
  • Fournie sous la forme de pulvérisateurs ou de recharges (RF)
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    DNA/RNA-ExitusPlus™, flacon pulvérisateur
  • Cat. No.:
    A7089.0100
  • Température de stockage:
    Ambient
Spécifications