Câbles pour électrodes
S-connector, socket for cable extension, 3 m
N° de catalogue SCOI285121632
Fournisseur: SI Analytics
Aller à :
Product Details & Documents
Câbles pour électrodes, plus toute une gamme de connecteurs adaptés à la plupart des pH-mètres.
Documents
Spécifications
- Désignation:S-connector, socket for cable extension
- Longueur:3 m
- Seq:20