MultiScreen® PCR 384 Filter Plates
MultiScreen® PCR 384 Filter Plates
MultiScreen® PCR filter plates, Polystyrène, 100 μl, Proprietary membrane, 384, -
N° de catalogue MILFS384PCR50
Fournisseur:   Merck
MultiScreen® PCR 384 Filter Plates
N° de catalogue MILFS384PCR50
Fournisseur:  Merck
MultiScreen® PCR 384 Filter Plates
MultiScreen® PCR filter plates, Polystyrène, 100 μl, Proprietary membrane, 384, -
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
  • Colour code: Clear
  • Purification of PCR products
  • Research category
  • Nucleic acid
  • Ambient
Spécifications
  • Type de membrane:
    Proprietary membrane
  • Nb de puits:
    384
  • Stérile:
    -
  • Désignation:
    MultiScreen® PCR filter plates
  • Matière:
    Polystyrène
  • Seq:
    02
  • Volume puits:
    100 μl