Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
20 ml, 10/19, 0,04 ± ml
N° de catalogue POULRB258/WAC/D/5
Fournisseur:   Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A
N° de catalogue POULRB258/WAC/D/5
Fournisseur:  Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
20 ml, 10/19, 0,04 ± ml
Prix
87,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, with PP NS-stopper.
Individually numbered.
Certifications: DIN/BS/ISO 1042
Documents
Spécifications
  • RN:
    10/19
  • Capacité:
    20 ml
  • Seq:
    04
  • Tolérance:
    0,04 ± ml