Brushes for test tubes
Brushes for test tubes
12 mm, Fil, 175 mm
N° de catalogue MURRL340/02
Fournisseur:   MURRAY S
Brushes for test tubes
N° de catalogue MURRL340/02
Fournisseur:  MURRAY S
Brushes for test tubes
12 mm, Fil, 175 mm
Prix
23,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Test tube brushes with bristles on wire handle.
Spécifications
  • Ø tête de la brosse:
    12 mm
  • Handle material:
    Fil
  • Longueur totale:
    175 mm