NMR sample tubes, Standard series
203 mm, ± 13 µm, ± 5 µm, MHz: 500
N° de catalogue 637-0199
Fournisseur: GLASS PRECISION ENGINEERING
Aller à :
Product Details & Documents
Glass, Class A, ASTM Type 1.
Spécifications
- Courbures:± 13 µm
- Concentricité:± 5 µm
- Type:MHz: 500
- Longueur:203 mm
- Seq:05