Seringues
Seringue, verre, embout central, embout Luer Slip, grad. 0,5 ml, 5 ml
N° de catalogue 613-3002
Fournisseur: MURRAY S
Aller à :
Product Details & Documents
Glass syringes, without needles.
- Centre nozzle with Luer slip fitting
Spécifications
- Capacité:5 ml
- Désignation:Seringue, verre, embout central, embout Luer Slip, grad. 0,5 ml