Seringues
Seringues
Seringue, verre, embout central, embout Luer Slip, grad. 0,2 ml, 2 ml
N° de catalogue 613-3001
Fournisseur:   MURRAY S
Seringues
N° de catalogue 613-3001
Fournisseur:  MURRAY S
Seringues
Seringues
Seringue, verre, embout central, embout Luer Slip, grad. 0,2 ml, 2 ml
Prix
10,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Glass syringes, without needles.
  • Centre nozzle with Luer slip fitting
Spécifications
  • Capacité:
    2 ml
  • Désignation:
    Seringue, verre, embout central, embout Luer Slip, grad. 0,2 ml