Specimen tubes
Specimen tubes
50 mm, 16 mm, 0,85 mm
N° de catalogue 212-0569
Fournisseur:   MURRAY S
Specimen tubes
N° de catalogue 212-0569
Fournisseur:  MURRAY S
Specimen tubes
Specimen tubes
50 mm, 16 mm, 0,85 mm
Prix
58,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass. Straight sided tubes, with beaded rim and push in PE closure.
Spécifications
  • Ø ext.:
    16 mm
  • Épaisseur de paroi:
    0,85 mm
  • Longueur:
    50 mm
  • Seq:
    05