Test tubes, without rim, light wall
Test tubes, without rim, light wall
150 mm, 24 mm, 0,8 mm
N° de catalogue MURRG021/38
Fournisseur:   MURRAY S
Test tubes, without rim, light wall
N° de catalogue MURRG021/38
Fournisseur:  MURRAY S
Test tubes, without rim, light wall
150 mm, 24 mm, 0,8 mm
Prix
61,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • Good temperature resistance
Spécifications
  • Ø ext.:
    24 mm
  • Épaisseur de paroi:
    0,8 mm
  • Longueur:
    150 mm